4-Butyl-4'-cyanobiphenyl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR13992-25GEA 168 EUR
APOSOR13992-25G
4-Butyl-4'-cyanobiphenyl 98%
4-Butyl-4'-cyanobiphenyl
Formula: C₁₇H₁₇N
MW: 235,33
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00506009
Núm. CAS: 52709-83-8