3-Pyridinesulphonic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSOR13637-100GEA 105 EUR
APOSOR13637-100G
3-Pyridinesulphonic acid 97%
3-Pyridinesulphonic acid
Formula: C₅H₅NO₃S
MW: 159,16
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006381
Núm. CAS: 636-73-7
UN: 2585
ADR: 8,III