2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR13236-25GEA 139 EUR
APOSOR13236-25G
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol 97%
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035767
Núm. CAS: 6358-09-4