3-Chloro-2-methylphenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR13157-1GEA 14.7 EUR
APOSOR13157-1G APOSOR13157-5G
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid 96%
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Pto. de fusión: 175…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115641
Núm. CAS: 313545-20-9