4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride 93.7%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSOR1314-1GEA 49.5 EUR
APOSOR1314-1G
4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride 93.7%
4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄BrCl₃O₂S₂
Pto. Ebullición: 119…121 °C
Pto. de fusión: 68…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051664
Núm. CAS: 166964-36-9
UN: 3261
ADR: 8,III