N-Benzylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR1310-25GEA 147 EUR
APOSOR1310-25G APOSOR1310-100G
N-Benzylbenzamide 98%
N-Benzylbenzamide
Formula: C₁₄H₁₃NO
Pto. de fusión: 104…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003070
Núm. CAS: 1485-70-7
EINECS: 216-063-4