2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR1300-1GEA
87.3
EUR
APOSOR1300-1G
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Formula:
C₈H₇N₃S MW: 177,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00218013 Núm. CAS: 30235-27-9 |