4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR12901-25GEA 170 EUR
APOSOR12901-25G
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 95+%
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Formula: C₇H₅ClO₄S
MW: 220,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007448
Núm. CAS: 10130-89-9