5-Chloroisoquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR12855-1GEA
80
EUR
APOSOR12855-1G
APOSOR12855-5G
5-Chloroisoquinoline 95%
5-Chloroisoquinoline
Formula:
C₉H₆ClN MW: 163,6 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683295 Núm. CAS: 5430-45-5 |