4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR12797-500MGEA 0 EUR
APOSOR12797-500MG APOSOR12797-100MG
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine hydrochloride
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840124
Núm. CAS: 333954-89-5