(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR12681-5GEA
58.2
EUR
APOSOR12681-5G
APOSOR12681-1G
APOSOR12681-25G
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula:
C₇H₆Cl₂O₂S MW: 225,10 g/mol Pto. de fusión: 93…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631927 Núm. CAS: 6966-45-6 UN: 3261 ADR: 8,II |