4-(4-Pyridyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR12650-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR12650-250MG APOSOR12650-5G APOSOR12650-1G
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde 98%
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684110
Núm. CAS: 99163-12-9