4-Nitrobenzotriazole 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

APOSOR12473-1GEA 93.1 EUR
APOSOR12473-1G APOSOR12473-5G
4-Nitrobenzotriazole 95%
4-Nitrobenzotriazole
Formula: C₆H₄N₄O₂
MW: 164,1216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160033
Núm. CAS: 6299-39-4
EINECS: 228-579-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR