(2,4-Dichlorophenoxy)thioacetamide
APOSOR12187-10GEA 0 EUR
APOSOR12187-10G APOSOR12187-1G APOSOR12187-5G
(2,4-Dichlorophenoxy)thioacetamide
(2,4-Dichlorophenoxy)thioacetamide
Formula: C₈H₇Cl₂NOS
MW: 236,11 g/mol
Pto. de fusión: 139…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172128
Núm. CAS: 2302-32-1