Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR1218-1GEA 16.1 EUR
APOSOR1218-1G
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,06 g/mol
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659908
Núm. CAS: 170235-26-4