3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR11901-100GEA
510
EUR
APOSOR11901-100G
APOSOR11901-5G
APOSOR11901-1G
APOSOR11901-25G
3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
Formula:
C₇H₁₀ClN₃ MW: 171,6274 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800940 Núm. CAS: 951885-19-1 |