2-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR11653-5GEA 473 EUR
APOSOR11653-5G APOSOR11653-1G
2-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide
2-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₂H₁₆BrNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800965
Núm. CAS: 951883-95-7