3-Chloro-6-(pyrrol-1-yl)pyridazine 98%
APOSOR11559-1GEA 0 EUR
APOSOR11559-1G APOSOR11559-5G
3-Chloro-6-(pyrrol-1-yl)pyridazine 98%
3-Chloro-6-(pyrrol-1-yl)pyridazine
Formula: C₈H₆ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00828665
Núm. CAS: 5096-76-4