2-Bromo-N-(2,3-dimethylphenyl)benzenesulphonamide 98%
APOSOR11528-1GEA
0
EUR
APOSOR11528-1G
APOSOR11528-5G
2-Bromo-N-(2,3-dimethylphenyl)benzenesulphonamide 98%
2-Bromo-N-(2,3-dimethylphenyl)benzenesulphonamide
Formula:
C₁₄H₁₄BrNO₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05617811 Núm. CAS: 941294-37-7 |