5-Bromo-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine 98%
APOSOR11511-1GEA 0 EUR
APOSOR11511-1G APOSOR11511-5G
5-Bromo-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine 98%
5-Bromo-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Formula: C₁₁H₉BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800946
Núm. CAS: 941294-41-3