3-Bromo-N-cyclopentyl-5-nitrobenzamide 97%
APOSOR11491-5GEA 0 EUR
APOSOR11491-5G APOSOR11491-1G
3-Bromo-N-cyclopentyl-5-nitrobenzamide 97%
3-Bromo-N-cyclopentyl-5-nitrobenzamide
Formula: C₁₂H₁₃BrN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475860
Núm. CAS: 941294-18-4