1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSOR11479-5GEA 343 EUR
APOSOR11479-5G APOSOR11479-1G
1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene 97%
1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene
Formula: C₈H₆Br₄
MW: 421,7500 g/mol
Pto. de fusión: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411745
Núm. CAS: 35335-16-1
UN: 3261
ADR: 8,II