2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR11471-5GEA 407 EUR
APOSOR11471-5G APOSOR11471-1G
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03084756
Núm. CAS: 98192-14-4