4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonamide 97%
Atención
APOSOR11404-1GEA 0 EUR
APOSOR11404-1G APOSOR11404-5G
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonamide 97%
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonamide
Formula: C₉H₈BrN₃O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475848
Núm. CAS: 957034-91-2