4-(4-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR111500-1G
APOSOR111500-1GEA 0 EUR
APOSOR111500-1G
4-(4-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine
4-(4-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine
Formula: C₁₁H₉BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD02089754
Núm. CAS: 499785-50-1