5-Chlorobenzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSOR11144-1GEA 23.4 EUR
APOSOR11144-1G
5-Chlorobenzimidazole
5-Chlorobenzimidazole
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5810 g/mol
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015012
Núm. CAS: 4887-82-5
EINECS: 225-503-4