meso-Tetrafenilporfina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,10,15,20-Tetrafenil-21H,23H-porfina
APOSOR11095-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR11095-100MG
meso-Tetrafenilporfina
meso-Tetrafenilporfina
Formula: C₄₄H₃₀N₄
MW: 614,75 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011680
Núm. CAS: 917-23-7