6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR110276-10GEA 71.3 EUR
APOSOR110276-10G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663807
Núm. CAS: 6188-25-6