4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR110136-1GEA 65.5 EUR
APOSOR110136-1G APOSOR110136-10G APOSOR110136-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070775
Núm. CAS: 3272-08-0