5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR110132-10GEA 459 EUR
APOSOR110132-10G APOSOR110132-1G APOSOR110132-5G
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Formula: C₁₂H₁₇I
MW: 288,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052173
Núm. CAS: 5122-20-3