5-Indoleboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR11011-1GEA 71.3 EUR
APOSOR11011-1G APOSOR11011-25G APOSOR11011-5G
5-Indoleboronic acid pinacol ester
5-Indoleboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243,1092 g/mol
Pto. de fusión: 114…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789263
Núm. CAS: 269410-24-4