3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR110071-1GEA 168 EUR
APOSOR110071-1G
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111834
Núm. CAS: 342613-67-6