5-(3-Bromophenyl)isoxazole
APOSOR11-1GEA 0 EUR
APOSOR11-1G
5-(3-Bromophenyl)isoxazole
5-(3-Bromophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183531
Núm. CAS: 7064-33-7