Methyl diphenylphosphinite
|
Atención
|
APOSOR10813-5GEA
0
EUR
APOSOR10813-5G
APOSOR10813-10G
APOSOR10813-25G
Methyl diphenylphosphinite
Methyl diphenylphosphinite
Formula:
C₁₃H₁₃OP MW: 216,22 g/mol Pto. Ebullición: 148…150 °C/6mmHg Densidad: 1,078 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00048025 Núm. CAS: 4020-99-9 EINECS: 223-683-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...