3-Isopropylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR10523-5GEA
119
EUR
APOSOR10523-5G
APOSOR10523-10G
3-Isopropylphenylboronic acid 98%
3-Isopropylphenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₃BO₂ MW: 164,01 g/mol Pto. de fusión: 72…76 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01074634 Núm. CAS: 216019-28-2 |