2-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Atención
APOSOR10360-25GEA 0 EUR
APOSOR10360-25G APOSOR10360-5G
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₃BO₃
MW: 228,06 g/mol
Pto. de fusión: 105…110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01632206
Núm. CAS: 190661-29-1