4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran 96%
Atención
APOSOR10327-1GEA 0 EUR
APOSOR10327-1G APOSOR10327-5G
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran 96%
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129,2001 g/mol
Pto. Ebullición: 88…89 °C/13mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179433
Núm. CAS: 65412-03-5