2-(Chloromethyl)benzothiazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR103008-5GEA
109
EUR
APOSOR103008-5G
2-(Chloromethyl)benzothiazole
2-(Chloromethyl)benzothiazole
Formula:
C₈H₆CINS MW: 183,65 g/mol Pto. Ebullición: 88…90 °C Pto. de fusión: 34 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD05664944 Núm. CAS: 37859-43-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...