Tiofeno-2-etilamina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR10144-25GEA
14.7
EUR
APOSOR10144-25G
APOSOR10144-5G
APOSOR10144-100G
Tiofeno-2-etilamina
Tiofeno-2-etilamina
Formula:
C₆H₉NS MW: 127,21 g/mol Pto. Ebullición: 201 °C Densidad: 1,087 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051495 Núm. CAS: 30433-91-1 EINECS: 250-196-9 UN: 2735 ADR: 8,III |