4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR10071-5GEA
22.6
EUR
APOSOR10071-5G
APOSOR10071-1G
APOSOR10071-25G
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Formula:
C₁₂H₉NO₂S MW: 231,27 g/mol Pto. de fusión: 56…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024700 Núm. CAS: 952-97-6 |