1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR0812-25GEA 195 EUR
APOSOR0812-25G APOSOR0812-5G
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Pto. Ebullición: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006516
Núm. CAS: 27578-60-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR