1-Boc-4-piperidineacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR0804-1GEA
17.6
EUR
APOSOR0804-1G
APOSOR0804-10G
APOSOR0804-5G
1-Boc-4-piperidineacetic acid
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Formula:
C₁₂H₂₁NO₄ MW: 243,3000 g/mol Pto. de fusión: 99…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00800239 Núm. CAS: 157688-46-5 |