2,5-Dimethoxybenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR0402-1GEA 0 EUR
APOSOR0402-1G APOSOR0402-5G APOSOR0402-250MG
2,5-Dimethoxybenzenesulphonamide
2,5-Dimethoxybenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₁NO₄S
MW: 217,25 g/mol
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00833415
Núm. CAS: 19116-90-6