5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
APOSOR0254-250MGEA 0 EUR
APOSOR0254-250MG APOSOR0254-1G
5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₉H₆Cl₂N₂O
Pto. de fusión: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00119077
Núm. CAS: 57238-75-2