(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR0237-25GEA
82.9
EUR
APOSOR0237-25G
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride 98%
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
Formula:
C₅H₁₂Cl₂N₂O₂ MW: 203,07 g/mol Pto. de fusión: 266…269 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044803 Núm. CAS: 3022-15-9 |