Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR01790-25GEA 43.7 EUR
APOSOR01790-25G
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₆H₅N₃
MW: 119,12 g/mol
Pto. de fusión: 53…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782103
Núm. CAS: 766-55-2