p-Toluenesulphonylacetonitrile 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

APOSOR0162-100GEA 386 EUR
APOSOR0162-100G APOSOR0162-25G
p-Toluenesulphonylacetonitrile 98%
p-Toluenesulphonylacetonitrile
Formula: C₉H₉NO₂S
MW: 195,24 g/mol
Pto. de fusión: 145…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039487
Núm. CAS: 5697-44-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR