Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')strontium 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSIN7658-10GEA 306 EUR
APOSIN7658-10G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')strontium 99,9%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')strontium
Formula: C₂₂H₃₈O₄Sr
Pto. de fusión: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064758
Núm. CAS: 36830-74-7