Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) 99,9%
APOSIN6498-10GEA 0 EUR
APOSIN6498-10G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) 99,9%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III)
Formula: C₃₃H₅₇O₆Y
MW: 638,708 g/mol
Pto. de fusión: 170…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015713
Núm. CAS: 15632-39-0