Dysprosium(III) acetate tetrahydrate 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
IN1618-100G
APOSIN1618-100GEA 0 EUR
APOSIN1618-100G
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate 99,9%
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Formula: C₆H₉DyO₆·4H₂O
MW: 411,68 g/mol
Pto. de fusión: 120 °C (dec.)
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00013033
Núm. CAS: 15280-55-4